Xylol (Isomerengemisch) 99% ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
422685000 422680025 422680250
ACRO422685000EA 43.6 EUR InStock
ACRO422685000 ACRO422680025 ACRO422680250
Xylol (Isomerengemisch) 99% ACS
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Siedepunkt: 136…140 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0,865 g/cm³
Flash-Pt: 23 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=83ff99813d31e8a10265a7bb2175dd6963c7b426&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC Xylene isomers plus Ethylbenzene (Ethylbenzene not to exceed 25%)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge