Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

05106.3700 05106.4700 05106.1700 05106.2700
KRAF05106.3700EA 92.9 EUR InStock
KRAF05106.3700 KRAF05106.4700 KRAF05106.1700 KRAF05106.2700
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure
Perchlorsäure


Formel: HClO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=6229c0a46973f90bd59e4a83d8414f7d2563530a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge