Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schwefelsäure 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


03072.3000 03072.5020 03072.2000 03072.5400 03072.6020 03072.6400
KRAF03072.3000EA 25 EUR InStock
KRAF03072.3000 KRAF03072.5020 KRAF03072.2000 KRAF03072.5400 KRAF03072.6020 KRAF03072.6400
Schwefelsäure 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure


Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge