Schwefelsäure 0.25 M H2SO4 (0.5N) in wässriger Lösung ≥99,9% Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
35355-1L 35355-10L-VP
35355-1LEA 51.64 EUR InStock
35355-1L 35355-10L-VP
Schwefelsäure 0.25 M H2SO4 (0.5N) in wässriger Lösung ≥99,9% Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: >100 °C (1,013 hPa)
Dichte: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge