1-Brom-6-chlorhexan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21619.06 B21619.14
B21619.06EA 31.5 EUR InStock
B21619.06 B21619.14
1-Brom-6-chlorhexan ≥97%
1-Bromo-6-chlorohexane
Purity: 97% CAS No.: 6294-17-3 Molecular Formula: Br(CH2)6Cl Formula Weight: 199.53 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.4806 Boiling Point: 109-110°/2mm MDL No.: MFCD00001019
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Cl
Siedepunkt: 109…110 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,337
Flash-Pt: 101 °C (214 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001019
CAS-Nummer: 6294-17-3
EINECS: 228-555-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge