Caprylaldehyd 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
129481000 129485000
ACRO129481000EA 27.9 EUR InStock
ACRO129481000 ACRO129485000
Caprylaldehyd 99%
Caprylaldehyd
Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: ∼171 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 12…15 °C
Dichte: 0,821 g/cm³
Flash-Pt: 51 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007029
CAS-Nummer: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN: 1191
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01772
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge