Drucken
Dopamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
MQ200
H8502-5G H8502-100G H8502-10G
SIALH8502-5GEA 40.9 EUR
SIALH8502-5G SIALH8502-100G SIALH8502-10G
Dopamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dopamin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189.64
Melting Pt: 246…249 °C
Dichte: 1.356 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012898
CAS-Nummer: 62-31-7
EINECS: 200-527-8