2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007984-1G 007984-5G
FLUO007984-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO007984-1G FLUO007984-5G
2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
MDL Number: MFCD00236326
CAS-Nummer: 137218-25-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge