3-Fluor-p-anisidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1094-5G AN-1094-25G
COBBAN-1094-5GEA 31 EUR InStock
COBBAN-1094-5G COBBAN-1094-25G
3-Fluor-p-anisidin
3-Fluor-p-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
MDL Number: MFCD00075040
CAS-Nummer: 366-99-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge