2-Brom-6-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
024190-1G 024190-5G
FLUO024190-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024190-1G FLUO024190-5G
2-Brom-6-fluorbenzonitril
2-Brom-6-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200.01 g/mol
MDL Number: MFCD06797753
CAS-Nummer: 79544-27-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge