5-Brom-2-nitrophenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-2554-5G AN-2554-1G
COBBAN-2554-5GEA 102 EUR InStock
COBBAN-2554-5G COBBAN-2554-1G
5-Brom-2-nitrophenol
5-Brom-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
MW: 218.01 g/mol
MDL Number: MFCD03095027
CAS-Nummer: 27684-84-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge