4-Brom-2-nitrophenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1280-25G AN-1280-5G AN-1280-100G
COBBAN-1280-25GEA 122 EUR InStock
COBBAN-1280-25G COBBAN-1280-5G COBBAN-1280-100G
4-Brom-2-nitrophenol
4-Brom-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
MW: 218.01 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 90…94 °C
MDL Number: MFCD00082540
CAS-Nummer: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge