3-Chlor-4-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF940. 004434-25G 004434-100G
CHMPCFF940.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF940. FLUO004434-25G FLUO004434-100G
3-Chlor-4-fluorbenzonitril
3-Chlor-4-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Siedepunkt: 135 °C (65 mmHg)
Melting Pt: 70…71 °C
MDL Number: MFCD00015431
CAS-Nummer: 117482-84-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge