2-Fluor-6-methoxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7506-25G OS-7506-100G
COBBOS-7506-25GEA 42.3 EUR InStock
COBBOS-7506-25G COBBOS-7506-100G
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 93…95 °C
MDL Number: MFCD00042291
CAS-Nummer: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge