2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006431-5G 006431-25G
FLUO006431-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006431-5G FLUO006431-25G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,436 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061286
CAS-Nummer: 141483-15-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge