2-Amino-5-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OT-0326-25G OT-0326-100G
COBBOT-0326-25GEA 37.5 EUR InStock
COBBOT-0326-25G COBBOT-0326-100G
2-Amino-5-brompyridin
2-Amino-5-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173.01 g/mol
Siedepunkt: 244
Melting Pt: 136…139 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006323
CAS-Nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge