2-Brom-4,5-dichlorimidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF404.10 CFF404.50 017427-10G 017427-25G 017427-50G
CHMPCFF404.10EA 532 EUR InStock
CHMPCFF404.10 CHMPCFF404.50 FLUO017427-10G FLUO017427-25G FLUO017427-50G
2-Brom-4,5-dichlorimidazol
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formel: C₃HBrCl₂N₂
MW: 215.86 g/mol
MDL Number: MFCD00067894
CAS-Nummer: 16076-27-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge