2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4316-100G CA-4316-5G CA-4316-25G CA-4316-1G
COBBCA-4316-100GEA 729 EUR InStock
COBBCA-4316-100G COBBCA-4316-5G COBBCA-4316-25G COBBCA-4316-1G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
MDL Number: MFCD03092901
CAS-Nummer: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge