3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6845-5G HC-6845-25G
COBBHC-6845-5GEA 47.6 EUR InStock
COBBHC-6845-5G COBBHC-6845-25G
3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₃F₃N₂
MDL Number: MFCD00115018
CAS-Nummer: 20154-03-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge