3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäuremethylester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4462-5G CA-4462-25G CA-4462-1G
COBBCA-4462-5GEA 60.8 EUR InStock
COBBCA-4462-5G COBBCA-4462-25G COBBCA-4462-1G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäuremethylester
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇NO₅
MW: 197.15 g/mol
MDL Number: MFCD00016997
CAS-Nummer: 713-52-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge