3-Methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BB-2325-5G BB-2325-25G BB-2325-100G
COBBBB-2325-5GEA 25.4 EUR InStock
COBBBB-2325-5G COBBBB-2325-25G COBBBB-2325-100G
3-Methoxyphenylboronsäure
3-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00161359
CAS-Nummer: 10365-98-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge