4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013100-1G 013100-5G
FLUO013100-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO013100-1G FLUO013100-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MDL Number: MFCD00024882
CAS-Nummer: 32333-53-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge