4-Methoxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN-0053-5G IN-0053-25G IN-0053-1G
COBBIN-0053-5GEA 102 EUR InStock
COBBIN-0053-5G COBBIN-0053-25G COBBIN-0053-1G
4-Methoxyindol
4-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 307
Melting Pt: 67…68 °C
MDL Number: MFCD00009737
CAS-Nummer: 4837-90-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge