5-(4-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7679-5G OS-7679-25G OS-7679-1G
COBBOS-7679-5GEA 210 EUR InStock
COBBOS-7679-5G COBBOS-7679-25G COBBOS-7679-1G
5-(4-Bromphenyl)-1H-tetrazol
5-(4-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Formel: C₇H₅BrN₄
MW: 225.05 g/mol
MDL Number: MFCD00991874
CAS-Nummer: 50907-23-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge