6-Fluorindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN-0052-5G IN-0052-25G
COBBIN-0052-5GEA 33.5 EUR InStock
COBBIN-0052-5G COBBIN-0052-25G
6-Fluorindol
6-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Melting Pt: 72…77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00056933
CAS-Nummer: 399-51-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge