Methoxyessigsäure 97+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
186770010 186770250 186772500
ACRO186770010EA 482 EUR InStock
ACRO186770010 ACRO186770250 ACRO186772500
Methoxyessigsäure 97+%
Methoxyessigsäure
Formel: C₃H₆O₃
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 7 °C
Dichte: 1,174 g/cm³
Flash-Pt: 121 °C
MDL Number: MFCD00004308
CAS-Nummer: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge