3,3,4,4,5,5,5-Heptafluor-2-pentanon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006806-1G 006806-5G
FLUO006806-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006806-1G FLUO006806-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluor-2-pentanon
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluor-2-pentanon
Formel: C₅H₃F₇O
Siedepunkt: 61…62 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,424 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042079
CAS-Nummer: 355-17-9
EINECS: 206-577-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge