1,4-Diiodperfluorbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004900-5G 004900-25G
FLUO004900-5GEA 121 EUR InStock
FLUO004900-5G FLUO004900-25G
1,4-Diiodperfluorbutan
1,4-Diiodperfluorbutan
Formel: C₄F₈I₂
Siedepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 2,5466 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00042263
CAS-Nummer: 375-50-8
EINECS: 206-788-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge