Drucken
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
90337-100ML 90337-25ML 90337-5ML
SIAL90337-100MLEA 802 EUR
SIAL90337-100ML SIAL90337-25ML SIAL90337-5ML
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 90
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09740
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=298bfc6f109bd7822fa2625c24bc3d2ffbcba0a4&prid=web&clid=SAPDAM