n-Hexatriacontan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
31641.09 31641.18
31641.09EA 66.5 EUR InStock
31641.09 31641.18
n-Hexatriacontan ≥97%
n-Hexatriacontane
Purity: 97+% CAS No.: 630-06-8 Molecular Formula: CH3(CH2)34CH3 Formula Weight: 506.95 Physical Form: Wax Density: 0.779 Refractive Index: 1.4573 Appearance: Off-white Melting Point: 76.2° Boiling Point: 497° MDL No.: MFCD00009413
Formel: H₃C(CH₂)₃₄CH₃
MW: 506.98 g/mol
Siedepunkt: 497 °C
Melting Pt: 76.2 °C
Dichte: 0.779
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009413
CAS-Nummer: 630-06-8
EINECS: 211-127-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..