4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001248-100G 001248-250G 001248-50G
FLUO001248-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001248-100G FLUO001248-250G FLUO001248-50G
4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion
4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
MDL Number: MFCD00000425
CAS-Nummer: 326-06-7
EINECS: 206-307-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge