3-Phenyl-1-propin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
376841-1G 376841-5G
SIAL376841-1GEA 91.9 EUR InStock
SIAL376841-1G SIAL376841-5G
3-Phenyl-1-propin, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1-propin
Formel: C₉H₈
MDL Number: MFCD00134431
CAS-Nummer: 10147-11-2
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge