1-(Triisopropylsilyl)-1-propin
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS18024.1 SILS18024.5
SILNSILS18024.1EA 0 EUR InStock
SILNSILS18024.1 SILNSILS18024.5
1-(Triisopropylsilyl)-1-propin
1-(Triisopropylsilyl)-1-propin
Formel: C₁₂H₂₄Si
MDL Number: MFCD00015636
CAS-Nummer: 82192-57-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge