1H,1H,2H-Perfluor-1-octen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003395-25G 003395-100G 003395-5G
FLUO003395-25GEA 82.1 EUR InStock
FLUO003395-25G FLUO003395-100G FLUO003395-5G
1H,1H,2H-Perfluor-1-octen
1H,1H,2H-Perfluor-1-octen
Formel: C₈H₃F₁₃
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039249
CAS-Nummer: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge