1-Hexadecen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22064.0100 8.22064.0500
8.22064.0100EA 36 EUR InStock
8.22064.0100 8.22064.0500
1-Hexadecen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Hexadecen
Formel: C₁₆H₃₂
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 4 °C
Dichte: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 128 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008991
CAS-Nummer: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.0012 g/l (25 °C)
Melting Point 2.2 °C
Molar Mass 224.42 g/mol
Boiling Point 274 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (25 °C)
Flash Point 132 °C
Refractive Index 1.4401 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 5.8 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Viscosity Kinematic 4.0 mm2/s (20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge