1-Brom-2,6-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001117-25G 001117-10G 001117-100G
FLUO001117-25GEA 60.9 EUR InStock
FLUO001117-25G FLUO001117-10G FLUO001117-100G
1-Brom-2,6-difluorbenzol
1-Brom-2,6-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
MW: 192.99 g/mol
Siedepunkt: 61
Dichte: 1.71 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009894
CAS-Nummer: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge