3-Brom-4-fluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004208-25G 004208-100G
FLUO004208-25GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004208-25G FLUO004208-100G
3-Brom-4-fluorbenzaldehyd
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30…32 °C
MDL Number: MFCD00042186
CAS-Nummer: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge