Nitrosiumtetrafluoroborat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002855-10G 002855-50G
FLUO002855-10GEA 168 EUR InStock
FLUO002855-10G FLUO002855-50G
Nitrosiumtetrafluoroborat
Nitrosium tetrafluoroborate
Formel: BF₄NO
MDL Number: MFCD00011433
CAS-Nummer: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge