4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008962-10G 008962-50G
FLUO008962-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008962-10G FLUO008962-50G
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00012943
CAS-Nummer: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge