Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
020200-25G 020200-100G
FLUO020200-25GEA 40.1 EUR InStock
FLUO020200-25G FLUO020200-100G
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₃NO₄
MW: 211.22 g/mol
MDL Number: MFCD00014904
CAS-Nummer: 26759-46-6
EINECS: 247-967-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge