3-Brom-4-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF847. 004210-5G 004210-25G 004210-100G
CHMPCFF847.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF847. FLUO004210-5G FLUO004210-25G FLUO004210-100G
3-Brom-4-fluorbenzonitril
3-Brom-4-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200.01 g/mol
Siedepunkt: 134…136 °C (33 mmHg)
Melting Pt: 53…58 °C
MDL Number: MFCD00055432
CAS-Nummer: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge