Phenylvinylsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
241717-5G 241717-1G
SIAL241717-5GEA 131 EUR InStock
SIAL241717-5G SIAL241717-1G
Phenylvinylsulfon, Sigma-Aldrich®
Phenylvinylsulfon
Formel: C₈H₈O₂S
MDL Number: MFCD00007554
CAS-Nummer: 5535-48-8
EINECS: 226-890-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge