Colecalciferol (Vitamin D3), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Unter Argon in Ampullen verpackt
C9774-5AMP C9774-1AMP
SIALC9774-5AMPEA 538 EUR InStock
SIALC9774-5AMP SIALC9774-1AMP
Colecalciferol (Vitamin D3), Sigma-Aldrich®
Colecalciferol (Vitamin D3)
Formel: C₂₇H₄₄O
MDL Number: MFCD00078131
CAS-Nummer: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge