1-Brom-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
150350050 150350250 150351000
ACRO150350050EA 31.8 EUR InStock
ACRO150350050 ACRO150350250 ACRO150351000
1-Brom-2-nitrobenzol 98%
1-Brom-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄BrNO₂
Siedepunkt: 261 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 40…43 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007045
CAS-Nummer: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge