2,3,4-Trihydroxybenzoesäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20371.03 B20371.06 B20371.14
B20371.03EA 33.6 EUR InStock
B20371.03 B20371.06 B20371.14
2,3,4-Trihydroxybenzoesäure ≥97%
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 610-02-6 Molecular Formula: C7H6O5 Formula Weight: 170.12 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 2210807
Formel: C₇H₆O₅
Melting Pt: ∼210 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002447
CAS-Nummer: 610-02-6
EINECS: 210-205-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge