3,5-Dichlorbenzoesäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BTB03142.1 BTB03142EA
MAYBBTB03142.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB03142.1 MAYBBTB03142EA
3,5-Dichlorbenzoesäure
3,5-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 183…185 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002494
CAS-Nummer: 51-36-5
EINECS: 200-092-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge