2,4-Dichlorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
003353-5G 003353-100G 003353-25G
FLUO003353-5GEA 62.4 EUR InStock
FLUO003353-5G FLUO003353-100G FLUO003353-25G
2,4-Dichlorthiophenol
2,4-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Siedepunkt: 115 °C (8 mmHg)
Melting Pt: 22 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041421
CAS-Nummer: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge