3,5-Difluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002111-10G 002111-250G 002111-50G
FLUO002111-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002111-10G FLUO002111-250G FLUO002111-50G
3,5-Difluorbenzonitril
3,5-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Siedepunkt: 159…160 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00010311
CAS-Nummer: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge