3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
SB01718.250 SB01718.1
CHMPSB01718.250EA 0 EUR InStock
CHMPSB01718.250 MAYBSB01718.1
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 91…92 °C
MDL Number: MFCD00041501
CAS-Nummer: 1014-81-9
EINECS: 213-802-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge