4-(Difluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004831-5G 004831-10G 004831-1G
FLUO004831-5GEA 96.2 EUR InStock
FLUO004831-5G FLUO004831-10G FLUO004831-1G
4-(Difluormethoxy)benzoesäure
4-(Difluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₆F₂O₃
MDL Number: MFCD00221454
CAS-Nummer: 4837-20-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge